Få mere at vide
Memmert Pass-through Oven UF260TS TwinDISPLAY, 256L, 20-250°C, Forced Convection
Brand:  Memmert UF260TS
Pass-through Oven UF260TS TwinDISPLAY, 256L, 20-250°C, Forced Convection
Produktkode 16398027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11035.00 EUR
    10699.00 EUR / Each
    Save 336.00 EUR
    3% Off
Kun null tilbage
Estimated Shipment: 03-02-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.