Learn More
Pentane, Reagent grade, 98%, Honeywell Burdick & Jackson™
Product Code. 15621520
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Packaging:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-66-0
Molecular Formula C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
MDL Number MFCD00009498
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC Name pentane
SMILES CCCCC
Specifica
Melting Point -131°C
Color Colorless
Density 0.626g/mL at 25°C
Boiling Point 37°C
Quantity 4 x 5 L
Explosion Limit 0.083
Flash Point −49°C (−56.2°F)
Ignition Point 500°F
Packaging Glass Bottle
Physical Form Liquid
Refractive Index n20/D 1.358(lit.)
Linear Formula CH3(CH2)3CH3
Vapor Pressure 26.85psi (55°C), 8.43psi (20°C)
UN Number UN1265
Beilstein 969132
Formula Weight 72.15g/mol
Percent Purity 98%
Grade Reagent
Chemical Name or Material Pentane
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentane
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Flammable liquid Category 2
  • Aspiration toxicity Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • EUH066-Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Consigli di prudenza
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P243-Take precautionary measures against static discharge.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.