Learn More
Gosselin™ Petri Dishes
Designed in collaboration with Petri dish filling equipment manufacturers. Gosselin™ Petri Dishes are ideal for microbiological examination either by surface plating or plate pouring techniques.
Brand: Gosselin SB93-101
Descrizione
- One Compartment
- Contstructed from natural polystyrene
- Includes 3 vents
- Food contact : Raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
- Sterility Assurance Level based on ISO 11137 : Aseptic
- For use with Clinical, Environment, Industries, and Microbiology applilcations
Specifica
Clear | |
Round | |
1 | |
825 Pack | |
14.2 mm |
Polystyrene | |
Sterile | |
33/bag | |
3 | |
90 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto