Learn More
pH 7.010 Millesimal Buffer Solution Sachets, Hanna Instruments™
Product Code. 11636980
Click to view available options
Quantity:
20 mL
Packaging:
25Pack
With an accuracy of +/- 0.002 pH @ 25°C, these buffer solutions are designed for customers who require a resolution of 0.001 for their pH measurements.
  • Premium quality pH 7.010 millesimal buffer solution that is NIST traceable and supplied with a Certificate of Analysis
  • Millesimal buffer solutions are designed for customers who require a resolution of 0.001 for their pH measurements
  • Temperature chart of the actual pH value at various temperatures printed on each sachet
  • Produced in accordance with ISO 3696/BS3978 standards  
  • Uses high purity salts, deionized water, certified weight-checked balances, and Class A glassware in a temperature controlled environment monitored with certified thermometers
  • Reported values are accurate to +/- 0.002 pH @ 25°C and are traceable to NIST Standard Reference Materials (SRMs)
Spezifikation
Color Undesignated
pH 7.01
Physical Form Liquid
Quantity 20 mL
Formulation Aqueous Buffer Solution
Odor Odorless
Packaging 25Pack
Traceability to NIST Yes
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt