Learn More
pH Buffer Sachets, METTLER TOLEDO™
Shop All Mettler Toledo Products
Click to view available options
Quantity:
30 x 20 mL
pH:
10.0
4, 7, 10
Unit Size:
597mL
600mL
Description
- Traceable to NIST primary standards
Spécification
Spécification
| Color | Blue/White |
| Concentration | 0.02 M |
| For Use With (Application) | Calibration |
| For Use With (Equipment) | pH Meter |
| pH | 10.0 |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 30 x 20 mL |
| Solution Type | Buffer |
| Packaging | Satchets |
| Grade | Laboratory |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu