Learn More
Fisherbrand™ Red Litmus Paper Reel
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Fisherbrand™ Red Litmus Paper Reels are comprised of completely impregnated indicator paper.
Marca: Fisherbrand 91108.204231
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Color change from red to blue
- Store in a cool, dry place
- Avoid exposure to sunlight and moisture
- Serves in neutralization reactions to check whether the change from acid to alkaline or vice versa has taken place
Specifica
Red to Blue | |
Reel | |
1 Each | |
5000 mm |
5 to 8 | |
Determination of acidic and alkaline reaction | |
pH Paper | |
7 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto