Learn More
Sartorius Plastic Screw Box for Weights
Product Code. 16333136 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Holds:
2 kg Weights
Unit Size:
Each
Product Code. 16333136
Brand: Sartorius YAW2000GL
Only null left
Add to basket
Add to basket
Plastic Screw Boxes for preventing any damage to the surface of weights.
  • Plastic screw boxes with foam inlet to be used for weights.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Plastic
For Use With (Application) For use in cleanrooms
Holds 2 kg Weights
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.