Learn More
PluriSln 1, Tocris Bioscience™
Product Code. 30001634
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
SCD-1 inhibitor
Stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor. Used to selectively eliminate undifferentiated human pluripotent stem cells (hPSCs) from culture; induces ER stress, attenuates protein synthesis and induces apoptosis in hPSCs. Prevents teratoma formation in immunocompromised mice.
Chemical Identifiers
CAS 91396-88-2
Molecular Formula C12H11N3O
Molecular Weight (g/mol) 213.24
MDL Number MFCD02344904
InChI Key HUDWXDLBWRHCKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym plurisln 1, n'-phenylisonicotinohydrazide, plurisln 1 nsc 14613, plurisin 1, plurisin #1 nsc 14613, plurisin #1, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-phenylhydrazide, 4-pyridinecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, plurisln, plurisln1
PubChem CID 225362
IUPAC Name N'-phenylpyridine-4-carbohydrazide
SMILES O=C(NNC1=CC=CC=C1)C1=CC=NC=C1
Specifications
Quantity 50 mg
Formula Weight 213.24
Percent Purity >99%
Chemical Name or Material PluriSln 1
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis