Learn More
Sampling Systems™ Pocket Sampler
Product Code. p-7138840 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Length (Metric):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Capacity (Metric):
10 mL
15 mL
20 mL
90 mL
Diameter (Metric):
25 mm
40 mm
Handle Material:
PTFE Inner Rod
Stainless Steel Inner Rod
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15809241
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 1220J2000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Quick and easy to use sampler that has a GMP design, which means it can be stripped and cleaned very quickly. Sampling Systems™ Pocket Sampler is suitable for taking discrete, zone samples from free flowing powders and granules.
  • Made from high quality 316L stainless steel with PTFE or 316L Stainless Steel inner core
  • For taking multi-level, discrete samples
  • Suitable for free flowing powders
  • Bayonet handle that allows for simple operation
  • Sealing sleeve enables one pocket to be emptied at a time
  • Samplers are supplied with pointed tips as standard
Specifica
Product Type Sampler
Material Stainless Steel (316L)
Includes 4 Pockets
Handle Material Stainless Steel Inner Rod
Capacity (Metric) 90 mL
Diameter (Metric) 40 mm
Length (Metric) 2000 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato