Learn More
Podocarpic acid, MedChemExpress
MedChemExpress Podocarpic acid is a natural product, which has the best all-round positive effect and acts as a novel TRPA1 activator.
Brand: Medchem Express HY-N2318
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
Podocarpic acid is a natural product, which has the best all-round positive effect and acts as a novel TRPA1 activator.Spezifikation
Podocarpic acid | |
Off-White | |
C17H22O3 | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.50 mM) | |
274.35 | |
99.37% | |
Powder |
5947-49-9 | |
Research | |
10 mg | |
O=C([C@@]1(C)CCC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12[H])C=CC(O)=C3)O | |
274.35 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Research purposes only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur