Learn More
Macherey-Nagel™ Polyester Sheets Polygram SIL G/UV254 TLC Micro-Set F2
Codice prodotto. 12470107 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensions (L x W):
4 x 8 cm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12470107
Marca: Macherey-Nagel™ 814300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
TLC Micro-Set F2 is the advanced set 2 for science education. It contains all chemicals required for the analysis of - Edible fats and fats and cholesterol in blood. For the separations with Micro-Set F2, the materials of TLC Micro-Set M is prerequisite.
Specifica
Material Polyester Sheets Polygram SIL G
Quantity 1 Ea.
Type TLC Micro-Set F2
Fluorescent Indicator UV254
Includes 1 manual; 50 glass capillaries 1 μL;50 polyester sheets Polygram SIL G/UV254, 4 x 8 cm; 5 disposable pipettes 25 μL; 5 sample vials N 11, 1.5 mL, with PE caps and seals; 3 sample vials 30 mL (for butter, margarine and edible oil); 100 mL each of cyclohexane and molybdatophosphoric acid spray reagent (in ethanol)*; 2 x 50 mL acetone with calibrated pipette (1 x enclosed)*; 25 mL butan-2-one (ethyl methyl ketone)*;8 mL cholesterol reference solution (in acetone)*
Dimensions (L x W) 4 x 8 cm
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TLC Micro Set F 2
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • Aspiration toxicity Category 1
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Flammable liquid Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • EUH066-Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P331-Do NOT induce vomiting.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : cyclohexane, acetone, ethyl methyl ketone, ethanol, molybdatophosphoric acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato