Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylene Natural Pipet Tip
Produktkode 11597442 Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
1 to 200 μL
1 to 250 μL
1 to 300 μL
200 to 1000 μL
250 to 1000 μL
500 to 2500 μL
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Pack of 250
Produktkode 11597442
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Make pipetting simple and safer for even the most sensitive applications. Fisherbrand™ Polypropylene Natural Pipet Tips are perfectly fit for manual or electronic, single or multichannel pipets.
  • Made of high quality polypropylene
  • Tight fit due to the precisely fitting cone
  • Optimal handling due to the stable shape
  • Autoclavable
  • Guaranteed dust-free due to special ionization treatment
  • Available pre-sterilized or non-sterile
  • Excellent transparency due to high quality surfaces
  • Minimal residual wetting due to controlled quality of raw materials
  • Excellent volume accuracy due to precise tip orifice
  • Practice-oriented tip volumes
  • Aeroject™ tips with special filters made of hydrophobic PE-HD as
  • Aerosol barrier and for protection against contamination
  • Suitable for all commonly used pipet types
Tekniske data
Volume (Metric) 1 to 200 μL
Color Natural
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.