Learn More
Brand™ Polypropylene Stackable Tip Box
Shop All Brand Products
Click to view available options
Holds:
Pipette Tips (1000 μL)
Pipette Tips (200 μL)
Pipette Tips (300 μL)
Pipette Tips (50 μL)
Color:
Blue
Gray
Green
Yellow
Unit Size:
Each
Description
- Manufactured from polypropylene
- Includes tip tray
- Empty, for filter and pipet tips
Specifications
Specifications
| Product Type | Empty Tip Box |
| Color | Green |
| Holds | Pipette Tips (300 μL) |
| Material | Polypropylene |
| Stackable | Yes |
| For Use With (Equipment) | Pipet and Filter Tips |
| No. per Pack | 1 Pack |
| Quantity | 1 Pack |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido