Learn More
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Description
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, Extra Pure, SLR
Specifications
Specifications
Melting Point | 253°C |
Color | White |
pH | 4.5 |
Physical Form | Solid |
Quantity | 3 kg |
IUPAC Name | potassium dihydrogen phosphate |
Formula Weight | 136.09g/mol |
Packaging | Plastic powder jar |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto