Learn More
Novex™ Protein A-HRP
Protein A-HRP
Brand: Novex™ 101023
This item is not returnable.
View return policy
Description
Protein A from Staphylococcus aureus, Cowan I Strain conjugated with highly purified horseradish peroxidase (RZ > 3.0).The product is liquid containing 10 mM phosphate, 0.15 M NaCl buffer, pH 7.4, 1% ovalbumin, 40% glycerol, and 0.1% proclin.
Specifications
HRP | |
Solution | |
Store at 2-8°C |
2 mL | |
Protein A | |
Wet Ice |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto