Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker
Product Code. 10746934 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
250 mL
400 mL
Förpackningsstorlek
Each
Produktkod. 10746934
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pure PTFE body. Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker features a specially formulated stablilizing PTFE carbon base as a single moulding.
Pure PTFE body with a specially formulated stablilising PTFE carbon base as a single moulding.
  • Totally inert pure PTFE inner surface
  • Heatable to 270°C
  • Improved heat transfer
Specifikationer
Color White
Diameter (Metric) Outer 85mm
Capacity (Metric) 400 mL
Material PTFE
For Use With (Application) Heating of chemicals on hot plate
Height (Metric) 112mm
Length (Metric) 85mm
Temperature (Metric) Max. Operating 280°C
Type Beaker
Width (Metric) 85mm
Autoclavable Autoclavable
Graduated No
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.