Learn More
PWP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
483.00 EUR
Specifications
Antigen PWP1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Productos 1
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18248115
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-79378
100 μL
483.00 EUR
100µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
PWP1 Polyclonal specifically detects PWP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
PWP1
Polyclonal
Rabbit
NP_008993
11137
Synthetic peptide directed towards the C terminal of human PWP1The immunogen for this antibody is PWP1. Peptide sequence FCSSCCPDLPFIYAFGGQKEGLRVWDISTVSSVNEAFGRRERLVLGSARN.
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
IEF-SSP-9502, Keratinocyte protein IEF SSP 9502, nuclear phosphoprotein similar to S. cerevisiae PWP1, periodic tryptophan protein 1 homolog, PWP1 homolog (S. cerevisiae)
PWP1
IgG
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado