Learn More
Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
10 g
50 g
Spezifikation
Spezifikation
CAS Min % | 96.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Assay Percent Range | 95% |
Packaging | Amber glass bottle |
Quantity | 10 g |
Formula Weight | 157.6 |
Percent Purity | 95% |
Chemical Name or Material | Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur