Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Complete Soxhlet Extractor Assembly
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
600 mL
2000 mL
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Each assembly comprises the basic components for solid-liquid extraction : Flask/Soxhlet extractor/Condenser/Associated lids and clips
- Choice of assemblies with different extractor capacities
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Soxhlet Extraction Assembly |
| Capacity (Metric) | 2000 mL |
| Material | Pyrex Borosilicate Glass |
| Includes | FR5L/5US Flask, EX5/105, DA5/100, JC100F Soxhlet extractor, C13/55 condenser, and associated lids and clip |
| For Use With (Application) | Ideal for solid-liquid extraction |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur