Learn More
R 568 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Product Code. 18095372
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Positive allosteric modulator of human calcium-sensing receptor (CaSR)
Positive allosteric modulator and allosteric agonist of the human calcium-sensing receptor (hCaSR). Exhibits calcimimetic activity. Has the ability to restore function to hCaSR mutants that cause familial hypocalciuric hypercalcemia (FHH) and neonatal severe hyperparathyroidism (NSHPT). Exerts a suppressive effect on parathyroid (PT) hormone secretion; inhibits PT cell proliferation in rats with renal insufficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177172-49-5
Molecular Formula C18H23Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 340.288
InChI Key YJXUXANREVNZLH-PFEQFJNWSA-N
Synonym r 568 hydrochloride, tecalcet hydrochloride, tecalcet hcl, norcalcin, unii-3hp28r98lc, tecalcet hydrochloride usan, r-3-2-chlorophenyl-n-1-3-methoxyphenyl ethyl propan-1-amine hydrochloride, 3-2-chlorophenyl propyl 1r-1-3-methoxyphenyl ethyl amine hydrochloride
PubChem CID 158796
IUPAC Name 3-(2-chlorophenyl)-N-[(1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethyl]propan-1-amine;hydrochloride
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC)NCCCC2=CC=CC=C2Cl.Cl
Spezifikation
Quantity 10 mg
Formula Weight 340.29
Percent Purity >99%
Chemical Name or Material R 568 hydrochloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt