Learn More
(R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Packaging:
Glass bottle
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 960128-64-7 |
CAS Min % | 96.0 |
CAS Max % | 100.0 |
Melting Point | 120.0°C to 127.0°C |
Color | Tan to White |
Infrared Spectrum | Authentic |
Assay Percent Range | 97% |
Packaging | Glass bottle |
Molecular Formula | C22H22NP |
MDL Number | MFCD16621442 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur