Learn More
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, 98+%
Product Code. p-3736885 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
250mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10734114
Marke: Thermo Scientific Acros 264122500
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 39637-99-5 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39637-99-5
Molecular Formula C10H8ClF3O2
Molecular Weight (g/mol) 252.62
MDL Number MFCD00044400
InChI Key PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Synonym unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
PubChem CID 3080792
IUPAC Name (2R)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
SMILES CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless to Yellow
Density 1.3400g/mL
Boiling Point 213.0°C to 214.0°C
Flash Point 89°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.4680 to 1.4700
Quantity 250 mg
Merck Index 15, 6365
Specific Gravity 1.34
Specific Rotation Condition −132.00 (20.00°C c=6,CHCl3)
Specific Rotation − 132.00
Formula Weight 252.62
Percent Purity 98+%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material (R)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt