Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-2 Protein
Version with mutation found in aldesleukin Available!
Marca:  R&D Systems™ 202-IL-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18624749
  • 1210.00 EUR / 500µg
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using CTLL-2 mouse cytotoxic T cells. Gearing, A.J.H. and C.B. Bird (1987) in Lymphokines and Interferons, A Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 295. The ED50 for this effect is 0.05-0.25 ng/mL. The specific activity of Recombinant Human IL-2 is approximately 2.1 x 104 IU/μg, which is calibrated against recombinant human IL-2 WHO International Standard (NIBSC code: 86/500).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P60568
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
13 kDa, under reducing conditions.
500 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
IL2
Recombinant
>97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Bioactivity
3558
IL-2
E. coli-derived human IL-2 protein Ala21-Thr153, with an N-terminal Met
<0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Unconjugated
Reconstitute at 100 μg/mL in sterile 100 mM Acetic Acid containing at least 0.1% human or bovine serum albumin. Alternatively, reconstitute at 100 μg/mL in sterile deionized water and use within 24 hours, store (at 2°C to 8°C.)
IL-2
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado