Learn More
enQuireBio™ Recombinant Feline IFNG Protein
A cDNA sequence encoding the IFNG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Brand:  enQuireBio™ QP12377-1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15960219
  • 6905.00 EUR / 1mg
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
493965
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQAMFFKE IEELKGYFNA SNPDVADGGS LFVDILKNWK EESDKTIIQS QIVSFYLKMF ENLKDDDQRI QRSMDTIKED MLDKLLNTSS SKRDDFLKLI QIPVNDLQVQ RKAINELFKV MNDLSPRSNL RKRKRSQNLF RGRRASK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
IFNG Protein
Research Use Only
IFNG
Feline
His
IFNG protein solution (1 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4) and 10% glycerol.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales