Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FDPS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FDPS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Brand:  enQuireBio™ QP6032-ec-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 15939499
  • 800.00 EUR / 100µg
Specifications
NP_001129293.1
FDPS Protein
Research Use Only
FDPS
Recombinant Protein
E. coli
MPLSRWLRSV GVFLLPAPYW APRERWLGSL RRPSLVHGYP VLAWHSARCW CQAWTEEPRA LCSSLRMNGD QNSDVYAQEK QDFVQHFSQI VRVLTEDEMG HPEIGDAIAR LKEVLEYNAI GGKYNRGLTV VVAFRELVEP RKQDADSLQR AWTVGWCVEL LQAFFLVADD IMDSSLTRRG QICWYQKPGV GLDAINDANL LEACIYRLLK LYCREQPYYL NLIELFLQSS YQTEIGQTLD LLTAPQGNVD LVRFTEKRYK SIVKYKTAFY SFYLPIAAAM YMAGIDGEKE HANAKKILLE MGEFFQIQDD YLDLFGDPSV TGKIGTDIQD NKCSWLVVQC LQRATPEQYQ ILKENYGQKE AEKVARVKAL YEELDLPAVF LQYEEDSYSH IMALIEQYAA PLPPAVFLGL ARKIYKRRK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2224
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis