Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GYPC Protein
A cDNA sequence encoding the GYPC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marque:  enQuireBio™ QP12071-2ug
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15979268
  • 143.00 EUR / 2µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
GYPC Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPMWSTRSP NSTAWPLSLE PDPGMASAST TMHTTTIAEP DPGMSGWPDG RMETSTPTIM HHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GYPC protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis