Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HTATIP2 Protein
A cDNA sequence encoding the HTATIP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Brand:  enQuireBio™ QP12350-20ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15950139
  • 222.00 EUR / 20µg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
HTATIP2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAETEALSKL REDFRMQNKS VFILGASGET GRVLLKEILE QGLFSKVTLI GRRKLTFDEE AYKNVNQEVV DFEKLDDYAS AFQGHDVGFC CLGTTRGKAG AEGFVRVDRD YVLKSAELAK AGGCKHFNLL SSKGADKSSN FLYLQVKGEV EAKVEELKFD RYSVFRPGVL LCDRQESRPG EWLVRKFFGS LPDSWARGHS VPVVTVVRAM LNNVVRPRDK QMELLENKAI HDLGKAHGSL KP
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HTATIP2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote