Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MEP1B Protein
A cDNA sequence encoding the MEP1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00 EUR - 1810.00 EUR
Specifica
Name MEP1B Protein
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
15961199
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP12679-1ug
1 μg
143.00 EUR
1µg
15981199
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP12679-5ug
5 μg
222.00 EUR
5µg
15971199
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP12679-50ug
50 μg
1810.00 EUR
50µg
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
MEP1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
MEP1B protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
LPAPEKFVKD IDGGIDQDIF DINQGLGLDL FEGDIKLEAN GKNSIIGDHK RWPHTIPYVL EDSLEMNAKG VILNAFERYR LKTCIDFKPW SGEANYISVF KGSGCWSSVG NIHAGKQELS IGTNCDRIAT VQHEFLHALG FWHEQSRADR DDYVIIVWDR IQPGKEHNFN IYNDSVSDSL NVPYDYTSVM HYSKTAFQNG TESTIVTRIS EFEDVIGQRM DFSDYDLLKL NQLYNCTSSL SFMDSCDFEL ENICGMIQSS GDSADWQRVS QVLSGPESDH SKMGQCKDSG FFMHFNTSIL NEGATAMLES RLLYPKRGFQ CLEFYLYNSG SGNDQLNIYT REYTTGQQGG VLTLQRQIKE VPIGSWQLHY VTLQVTKKFR VVFEGLRGPG TSSGGLSIDD INLSETRCPH HIWHIQNFTQ ILGGQDTSVY SPPFYSSKGY AFQIYMDLRS STNVGIYFHL ISGANDDQLQ WPCPWQQATM TLLDQNPDIR QRMFNQRSIT TDPTMTSDNG SYFWDRPSKV GVTDVFPNGT QFSRGIGYGT TVFITRERLK SREFIKGDDI YILLTVEDIS HLNSTSAVPD PVPTLAVHNA CSEVVCQNGG ICVVQDGRAE CKCPAGEDWW YMGKRCEKRG STRDVEHHHH HH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato