Learn More
Thermo Scientific™ Coagulase Plasma
Product Code. p-4529281
Click to view available options
Quantity:
5 mL
15 mL
25 mL
6 x 5 mL
Unit Size:
15mL
25mL
5mL
Pack of 6
Product Code. 13296049
Brand: Thermo Scientific™ R21060
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Detect coagulase enzyme in staphylococci with Coagulase Plasma.
Detect coagulase enzyme in staphylococci with Thermo Scientific™ Remel™ Coagulase Plasma. The enzyme coagulase acts on a constituent of rabbit plasma to produce a thrombin-like substance which activates fibrinogen to form fibrin clot. In 1940, Fairbrother and Chapman et al. reported pathogenic staphylococci can be identified based on the ability to coagulate plasma.1,2 Chapman found rabbit plasma to be superior to other types of plasma in terms of clotting activity.3 Bayliss and Hall recommended replacing the citrate anticoagulant with EDTA to avoid false-positive clots.4
  • Rabbit plasma with EDTA
  • Lyophilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Coagulase Plasma
CE Marker Yes
Detectable Analytes Staphylococcus species
Type Coagulase Plasma
For Use With (Application) Enzyme Immunoassay Detection
Quantity 6 x 5 mL
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.