Få mere at vide
Epredia™ Neg-50™ Frozen Section Medium
Produktkode 12608096 Shop alle Epredia produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
4 oz. per bottle
4 oz. per bottle, 2/cs.
4 oz. per bottle, 6/cs.
4 oz.per bottle
Color:
Blue
Clear
Five Colors plus Clear
Green
Orange
Pink
Yellow
Förpackningsstorlek
Pack of 2
Pack of 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12608096
missing translation for 'mfr': Epredia™ 6502P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Yield high-quality sections down to -50°C without chatter using water-soluble Epredia™ Neg-50™ Frozen Section Medium. Comes in clear and five additional colors with all leaving no residue after staining.
Yield high-quality sections down to -50°C without chatter using Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, a water-soluble frozen section medium.
  • Buffered to ensure proper alkalinity (pH = 8.0); leaves no residue after staining
  • Specially formulated to prevent tissue separation from the slide
Ordering Information:
Available in five colors for easy identification of specimens: pink, blue, green, yellow, and orange. Multi-packs contain one of each color.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Pink
Packaging Type 2/Cs.
Quantity 4 oz. per bottle
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.