Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human T Cell Enrichment Cocktail
Codice prodotto. 17197651
Encompass
Click to view available options
Quantity:
200 mL whole blood
40 mL whole blood
Dimensione della confezione:
1 set
200mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17197651
Marca: STEMCELL Technologies 15021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Immunodensity isolation of untouched T cells
  • The RosetteSep™ Human T Cell Enrichment Cocktail is designed to isolate T cells from whole blood by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-T cells and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
  • When centrifuged over a buoyant density medium such as RosetteSep™ DM-L (Catalog #15705) or Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
  • The purified T cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium
Specifica
Cell Type T Cells
For Use With (Application) Cell Isolation
Quantity 40 mL whole blood
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato