Learn More
SVL™ Rotulex™ Spherical Joints
Offers a grease free spherical joint
Brand:  SVL™ RF19
 View more versions of this product
Product Code. 10228064
  • 153.00 EUR / Pack of 5
Estimated Shipment: 19-06-2025
Description
  • All glass and PTFE pathway is highly resistant to chemical attack
  • Can be used at temperatures up to 200°C
  • System comprises male ball joint with PTFE covered O-ring which fits into female cup joint
  • Joint can be retained together with spring loaded metal clip
  • Component parts RM, RF, RO and RC should be ordered separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Female joint
Glass, PTFE
Spherical joint
19
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato