Learn More
Fisherbrand™ Round Glass Narrow Mouth Alpha Bottles
Click to view available options
Capacity (Metric):
30 mL
100 mL
125 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Color:
Amber
Clear
Descripción
- Narrow neck
- Borosilicate glass, round
- Amber or clear glass
Especificaciones
Especificaciones
Capacity (Metric) | 125 mL |
Color | Amber |
Material | Borosilicate Glass |
No. per Pack | 20Pack |
Quantity | 20Pack |
Mouth | Narrow |
Shape | Cross Section Circular |
Height (Metric) | 114 mm |
Product Type | Bottle |
Diameter (Metric) | 49 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido