Learn More
(S)-(-)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Product Code. 15455255
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15455255
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H54086.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100986-89-8
Molecular Formula C13H9F2NO4
Molecular Weight (g/mol) 281.215
MDL Number MFCD04039905
InChI Key NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Synonym levofloxacin q-acid, levofloxacin carboxylic acid, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-3,7-dihydro-2h-1,4 oxazino 2,3,4-ij quinoline-6-carboxylic acid, unii-08gt8fy84e, levofloxacin related compound b, levofloxacin acid, 3s-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin q-acid,-, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin related compound b usp
PubChem CID 688333
SMILES CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2F)F)C(=O)O
Specifica
Melting Point >300°C
Quantity 1 g
Optical Rotation −64° (c=1 in DMSO)
Formula Weight 281.22
Percent Purity ≥97%
Chemical Name or Material (S)-(-)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic ac
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato