Learn More
S-Benzoylthiamine O-Monophosphate, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Color | White |
Assay Percent Range | 99.6% |
Quantity | 250 mg |
Formula Weight | 466.47 |
Physical Form | Powder |
Chemical Name or Material | S-Benzoylthiamine O-Monophosphate |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
S-Benzoylthiamine O-Monophosphate, MP Biomedicals™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido