Learn More
Tygon S3™ E-3603 Vacuum Tubing
Product Code. 30053573 Shop All Cole Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Diameter (English) Outer:
1-1/2 in.
1-1/8 in.
1-3/8 in.
2 in.
5/8 in.
7/8 in.
9/16 in.
Unit Size:
15m
Product Code. 30053573
Brand: Tygon 5011366
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Formulated to resist flex-fatigue and abrasion
Bio-based formulation reduces environmental impact. Lot-to-lot consistency for reproducible results. Easily slips over fittings and grips securely. Contains no BPA or phthalates. Meets all USP Class VI and FDA food contact criteria. . Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifications
Certifications/Compliance USP;FDA
Diameter (English) Inner 1/4 in.
Material Tygon S3 E-3603
Diameter (English) Outer 5/8 in.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato