Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Sample Spoon
Shop All Bürkle Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
- Made of AISI 304 (1.4301) stainless steel
- Largely chemical resistant (not against acids and alkalis)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Product Type | Spoon |
| For Use With (Application) | For Withdrawing Small Quantities of Samples, Foodstuffs |
| Material | Stainless Steel (V2A) |
| Length (Metric) | 210 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering