Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing
Product Code. 17923431
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
1.59 mm
1.6 mm
2 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.7 mm
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
15.9 mm
19.1 mm
22.2 mm
Maximum Pressure:
157 psi
16.9 psi
20.1 psi
22.9 psi
24.5 psi
30.8 psi
36.7 psi
40.4 psi
44.7 psi
47.2 psi
56 psi
63.3 psi
67.5 psi
72.1 psi
74.6 psi
82.5 psi
82.7 psi
91.1 psi
94.1 psi
95.5 psi
Overall Length (Metric):
15 m
30 m
7.5 m
Thickness (Metric):
0.79 mm
1.59 mm
2.38 mm
2.5 mm
3 mm
3.18 mm
4.76 mm
6.35 mm
Unit Size:
15m
210m
30m
7.5m
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17923431
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ STHTC1252F
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
  • Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
  • In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
  • 50 or 65 Shore A hardness options
  • Unsurpassed surface smoothness
  • Ultra-flexible
  • Autoclavable and gamma stable
  • Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
  • Imparts no taste or odors
  • Color striping available to differentiate your fluid path
  • Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
  • Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
  • Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Diameter (English) Inner 0.094 in.
Diameter (Metric) Inner 2.4 mm
Material Silicone
Diameter (English) Outer 0.28 in.
Diameter (Metric) Outer 7.1 mm
Overall Length (English) 98.4 in.
Overall Length (Metric) 30 m
Thickness (English) 0.094 in.
Thickness (Metric) 2.38 mm
For Use With Pharmaceutical Silicone Tubing
Resistance Properties 250 lbf/in.
Color Clear
Hardness 50 (Shore A)
Flexibility Flexible
Maximum Pressure 82.5 psi
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Product Type Tubing
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt