Learn More
Tocris Bioscience™ SB 242084
GREENER_CHOICE
Product Code. 30001369
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek
10mg
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30001369
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 2901/10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Selective 5-HT2C antagonist; brain penetrant
5-HT2C receptor antagonist that displays 158- and 100-fold selectivity over 5-HT2A and 5-HT2B receptors respectively. Also displays selectivity over a range of other 5-HT, dopamine and adrenergic receptors. Brain penetrant; exerts anxiolytic-like activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1215566-78-1
Molecular Formula C21H21Cl3N4O2
Tekniske data
Quantity 10 mg
Formula Weight 467.78
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 467.775
Chemical Name or Material SB 242084
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.