Learn More
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 17757827 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
3.5 x 8 in.
35.25 x 16 in.
6 x 2 in.
6 x 3 in.
8 x 3 in.
8 x 3.5 in.
8 x 6.125 in.
9 x 2.5 in.
10 x 5 in.
10 x 8 in.
12 x 6 in.
13 x 7 in.
15 x 4 in.
15 x 8.125 in.
18 x 8 in.
22 x 4 in.
28 x 6 in.
32 x 6 in.
34 x 8 in.
35 x 6 in.
4 x 15 in.
5 x 10 in.
6 x 35 in.
8 x 10 in.
8 x 15 in.
8 x 34 in.
10 x 11 in.
10 x 20 in.
12 x 10 in.
14 x 12 in.
15 x 20 in.
16 x 26 in.
16 x 32 in.
17 x 12 in.
17 x 16 in.
20 x 10.125 in.
20 x 15 in.
22 x 18 in.
24 x 14 in.
26 x 16 in.
26 x 24 in.
30 x 24 in.
32 x 16 in.
35 x 24 in.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17757827
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0415
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide an excellent barrier from microbial contamination.
  • Great choice for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or packaging that requires surface sanitization post-sterilization
  • DuPont Tyvek™/Polyester-based flexible film is lint-free, moisture and puncture resistant, extremely tough, and designed to be autoclaved
  • The Tyvek™ side offers high breathability while providing an excellent barrier from microbial contamination
  • The clear film side offers excellent clarity along with strength and durability
  • These bags feature a medical grade adhesive strip for convenient self-sealing
  • Each pouch has a CLASS A process indicator, which changes from pink to dark brown when exposed to steam
  • When the peel-able seals are opened, virtually no airborne particulates are generated
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Eliminates the need for the use and validation of a Heat Sealer
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance (COC)
Closure Type Self-seal
Color White
Disposable Single-use
For Use With (Application) Steam Sterilization
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Quantity 500/Pk.
Dimensions (L x W) 15 x 4 in.
Length (English) 15 in.
Length (Metric) 38.1 cm
Width (English) 4 in.
Width (Metric) 10.2 cm
Product Type Autoclave Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt