Learn More
Epredia™ Shandon™ Halstead's Hemostatic Mosquito Curved Forceps, Curved, standard, 5 in. (12.7cm)
Codice prodotto. 15294463 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (English):
5 in.
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15294463
missing translation for 'mfr': Epredia™ 508
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Choose 5 in. (12.7cm) curved Halstead' s Hemostatic Mosquito Curved Forceps for quality and precision.
Features:
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
  • Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Length (English) 5 in.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato