Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro 5.4 Pellet Pattern Automatic Burette
Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
Unit Size:
Each
Description
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 25 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduations | 0.1 mL |
| Includes | Glass Bottle |
| Tolerance | ±0.01 mL |
| Type | Pellet Pattern Automatic Buret |
| Class | Class B |
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 385 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering