Learn More
Brand™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Class B Measuring Pipets
Product Code. 12075302 Shop All Brand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Graduations:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerance:
±0.008 mL
±0.010 mL
±0.015 mL
±0.05 mL
±0.08 mL
±0.15 mL
Color:
2 x Green
Black
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 6
Product Code. 12075302
Brand: Brand™ 27071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Manufactured from AR-GLAS™ soda lime glass, this Class B Measuring Pipet is ideal in most research, scientific, and other laboratory environments.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda lime glass.
  • Type 3, with zero value at the top.
  • Amber stain marking.
  • Class B.
  • Compliant with DIN EN ISO 835 standards.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Graduations 0.1 mL
Tolerance ±0.010 mL
Color Red
Volume (Metric) 1 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt