Learn More
DWK Life Sciences Silicone sealing ring, for GL threads, without PTFE washer
Seal for screw connection cap.
Brand: DWK Life Sciences 286201401
This item is not returnable.
View return policy
Description
Suitable for PBT screw cap. Exemplary application: Fixing tubes
- Suitable for PBT screw cap
Spécification
10 mm | |
GL 25 | |
22 mm |
Fixing tubes; Sealing | |
10/Pk. | |
Silicone |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu