Learn More
Sodium carbonate, ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Product Code. 15612190
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Packaging:
Drum With Inliner
Fiberboard Box
Poly Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ACS Reagent, anhydrous, powder or granules,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Molecular Formula CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
MDL Number MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 851°C (literature)
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Physical Form Powder/Granules
Quantity 5 kg
Linear Formula Na2CO3
Beilstein 4154566
IUPAC Name disodium carbonate
Formula Weight 105.99
Percent Purity >99.5%
Grade ACS Reagent
Packaging Drum With Inliner
Density 2.53 g/cm3
Assay ex ignited substance
Chemical Name or Material Sodium carbonate, ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt