Learn More
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Cups
Product Code. p-61604 Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Height (Metric):
8 mm
9 mm
Quantity:
100 Pk.
1000 Pk.
Conditionnement:
Pack of 100
Pack of 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15360542
Marque: Cole-Parmer™ 3615
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
These XRF Spec-Caps™ Cups aid in the production of pressed powder sample disks for XRF, OES, and other analytical techniques.
Aluminum cups aid in the production of pressed-powder sample discs for XRF.
  • Reinforces sample disks to resist chipping and breaking.
  • Makes sample disks easier to remove from the pellet die.
  • Minimizes contamination during sample handling.
  • Protects the bore of the pellet die from abrasive samples.
  • Shallow, thin-walled aluminum cups form the bottom and sides of the finished pellet to help reinforce XRF pellets.
Spécification
For Use With (Equipment) XRF Spectrometers
Type Sample Cup
Description Produces pellets 35 mm x 5 mm
Diameter (English) 1.2 in.
Diameter (Metric) 33 mm
Height (English) 0.31 in.
Height (Metric) 8 mm
Material Aluminum
Quantity 100 Pk.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis