Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class E2
Product Code. 15565129 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Weight (Metric):
1 g to 1 kg
1 g to 5 kg
1 to 100 g
200 g
Unit Size:
1 unit
Product Code. 15565129
Only null left
Add to basket
Add to basket
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
  • Class E2 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifications
Classification E2
Weight (Metric) 1 g to 5 kg
Mass 1 g to 5 kg
Shape Cylindrical
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.