Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieve Stacks
Marke:  RETSCH 60.166.000998
4541.00 EUR valid until 2025-01-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11964392
  • 4780.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 28-01-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
1 Ea.
Test Sieve Stack
Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504, 10 Sieves (63μm, 125μm, 250μm, 500μm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 16mm, 31.5mm) and collecting pan
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 31.5 mm
ISO 3310 and ASTM E 11
65 mm
400 mm
Stainless Steel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote