Learn More
Storage Chest
Designed to hold two blocks of material or an equivalent volume of pellets. Storage Chest minimizes thermal conductivity between the inner chamber and the outer walls.
Brand:  Scilabub CO/CAB/3
Product Code. 12832487
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
  • Polyester/glass fiber, minimises thermal conductivity between the inner chamber and the outer walls
  • Holds two blocks of material (either rectangular or circular cross-sections) or an equivalent volume of pellets
  • No running costs
  • Initial capital outlay is quickly recovered by cutting down wastage of solid carbon dioxide
  • Cabinet can also be used as a low temperature storage cabinet (-78°C) for other materials, when the carbon dioxide acts as a refrigerant
Specifications
Specifications
800 mm
For use with solid CO2 (dry ice)
Storage Chest
Two blocks of material (either rectangular or circular cross-sections) or an equivalent volume of pellets
670 mm
Polyester/Glass Fiber
9 L
As low as -78°C
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt