Learn More
Sulfuric Acid, 0.9M, Reagecon™
Shop All Reagecon Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
25 L
Unit Size:
1 L
25 L
Specifications
Specifications
| Concentration | 0.9M |
| Packaging | 1L |
| Normality | 1.8N |
| Quantity | 1 L |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- ||Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
- MIXTURE LIST-Contains : sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur